missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-Bromonitrobenzene-d4, CDN
Click to view available options
Menge:
0.5 g
1 g
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-Bromo-4-nitrobenze-d4 |
| CAS | 350820-19-8 |
| Summenformel | C6 2H4 Br N O2 |
| Menge | 0.5 g |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C6H4BrNO2/c7-5-1-3-6(4-2-5)8(9)10/h1-4 H/i1D,2 D,3 D,4 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c(c([2 H])c([2 H])c1Br)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-Name | 1-bromo-2,3,5,6-tetradeuterio-4-nitrobenzene |
| Molekulargewicht (g/mol) | 206.03 |
| Formelmasse | 204.9676 g/mol |
| Reinheit (%) | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur