missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-Methoxybenzyl-alpha,alpha-d2 Alcohol, CDN
Click to view available options
Menge:
0.25 g
0.5 g
Packungsgröße:
0.25 Gramm
0.50 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Methoxybenzyl-d2 Alcohol |
| CAS | 35693-15-3 |
| Summenformel | C8 D2 H8 O2 |
| Menge | 0.5 g |
| Synonym | Benzenemethan-d2-ol, 4-methoxy-, 4-Methoxybenzenemethan-d2-ol, 4-Methoxy-[α-2H2]-benzyl alcohol, α,α-Dideutero-4-methoxybenzyl alcohol, 4-Methoxybenzenemethanol-D2 (methanol-D2), (4-Methoxyphenyl)methyl-d2 alcohol, 4-(Hydroxymethyl-d2)anisole, 4-Methoxybenzyl-α,α-d2 alcohol, Anise alcohol-d2, p-Anisyl alcohol-d2 |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C8H10O2/c1-10-8-4-2-7(6-9)3-5-8/h2-5,9 H,6H2,1H3/i6D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])(O)c1ccc(OC)cc1 |
| IUPAC-Name | dideuterio-(4-methoxyphenyl)methanol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 140.176 |
| Formelmasse | 140.081 g/mol |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur