Learn More
4-Methoxytoluene-alpha,alpha,alpha-d3, CDN
Artikelnummer. 30322365
Click to view available options
Menge:
0.5 g
1 g
Packungsgröße:
0.50 Gramm
1 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30322365
Marke: CDN CDND55440.5G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methoxytoluene-Alpha,Alpha,Alpha-d3
CAS 14202-49-4
Summenformel C8 D3 H7 O
Menge 0.5 g
Synonym Benzene, 1-methoxy-4-(methyl-d3)- (9 CI, ACI), 1-Methoxy-4-(methyl-d3)benzene (ACI), Anisole, p-methyl-d3- (6 CI, 7 CI, 8 CI), 4-Methoxytoluene-α,α,α-d3, p-Methyl-d3-anisole, 1-Methoxy-4-methylbenzene-d3, 1-Methoxy-4-methylbenzene-D3 (4-methyl-D3)
InChI-Formel InChI=1 S/C8H10O/c1-7-3-5-8(9-2)6-4-7/h3-6 H,1-2H3/i1D3
SMILES [2 H]C([2 H])([2 H])c1ccc(OC)cc1
IUPAC-Name 1-methoxy-4-(trideuteriomethyl)benzene
Molekulargewicht (g/mol) 125.1829
Formelmasse 125.092 g/mol
Reinheit (%) 98 atom % D, min 98% Chemical Purity