missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Acetamide-2,2,2-d3, CDN
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
0.25 g
0.5 g
missing translation for 'unitSize'
0.25 Gramm
0.50 Gramm
Specifica
Specifica
| Chemischer Name oder Material | Acetamide-2,2,2-d3 |
| CAS | 23724-60-9 |
| Summenformel | C2 D3 H2 N O |
| Menge | 0.5 g |
| Synonym | 2,2,2-Trideuteroacetamide, 2,2,2-Trideuterioacetamide, Acetamide-2,2,2-d3 (7 CI, 8 CI, 9 CI) |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C2H5NO/c1-2(3)4/h1H3,(H2,3,4)/i1D3 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])C(=O)N |
| IUPAC-Name | 2,2,2-trideuterioacetamide |
| Molekulargewicht (g/mol) | 62.09 |
| Formelmasse | 62.0559 g/mol |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto