Learn More
Acrylonitrile-2-d1, CDN
Click to view available options
Menge:
0.5 g
Packungsgröße:
0.50 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Acrylonitrile-2-D |
| CAS | 4635-82-9 |
| Summenformel | C3 D H2 N |
| Menge | 0.5 g |
| Synonym | 2-Propenenitrile-2-d (9 CI), Acrylonitrile-2-d (6 CI, 7 CI, 8 CI), 2-Deuterioprop-2-enenitrile, 2-Deutero-2-propenenitrile, α-Deuterated acrylonitrile, Acrylonitrile-2-D |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C3H3N/c1-2-3-4/h2H,1H2/i2D |
| SMILES | [2 H]C(=C)C#N |
| IUPAC-Name | 2-deuterioprop-2-enenitrile |
| Molekulargewicht (g/mol) | 54.0688 |
| Formelmasse | 54.0328 g/mol |
| Mehr anzeigen |