Learn More
Benzamide-2,3,4,5,6-d5, CDN
Artikelnummer. 30310121
Click to view available options
Menge:
0.25 g
0.5 g
Packungsgröße:
0.25 Gramm
0.50 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30310121
Marke: CDN CDND60300.5G
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzamide-D5
CAS 1235489-47-0
Summenformel C7 D5 H2 N O
Menge 0.5 g
Synonym Benzamide-2,3,4,5,6-d5 (ACI), Benzamide-d5, Benzene-2,3,4,5,6-d5-carboxamide, Benzoic acid amide-d5, Benzamide-D5
InChI-Formel InChI=1 S/C7H7NO/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5 H,(H2,8,9)/i1D,2 D,3 D,4 D,5 D
SMILES [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(C(=O)N)c([2 H])c1[2 H]
IUPAC-Name 2,3,4,5,6-pentadeuteriobenzamide
Molekulargewicht (g/mol) 126.1674
Formelmasse 126.0841 g/mol
Reinheit (%) 99 atom % D, min 98% Chemical Purity