missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Benzyl-alpha,alpha-d2-amine, CDN
Click to view available options
Menge:
0.25 g
0.5 g
Packungsgröße:
0.25 Gramm
0.50 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Benzylamine-alpha,alpha-D2 |
| CAS | 15185-02-1 |
| Summenformel | C7 D2 H7 N |
| Menge | 0.5 g |
| Synonym | Benzenemethan-d2-amine (9 CI), Benzyl-α,α-d2-amine (8 CI), α,α-Dideuteriobenzylamine, α-Dideuteriobenzylamine, Benzylamine-d2, Benzylamine-α,α-d2, Benzylamine-α,α-D2 |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C7H9N/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5 H,6,8H2/i6D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])(N)c1ccccc1 |
| IUPAC-Name | dideuterio(phenyl)methanamine |
| Molekulargewicht (g/mol) | 109.1654 |
| Formelmasse | 109.0861 g/mol |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur