Learn More
Butyryl-d7 Chloride, CDN
Click to view available options
Menge:
0.5 g
1 g
Packungsgröße:
0.50 Gramm
1 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Butyryl-d7 Chloride |
| CAS | 1219805-71-6 |
| Summenformel | C4 D7 Cl O |
| Menge | 0.5 g |
| Synonym | Butanoyl-2,2,3,3,4,4,4-d7 chloride (ACI), 2,2,3,3,4,4,4-Heptadeuteriobutanoyl chloride, Butyryl-d7 Chloride, Butanoyl Chloride-D7, Butanoyl chloride-d7 |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C4H7ClO/c1-2-3-4(5)6/h2-3H2,1H3/i1D3,2D2,3D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C(=O)Cl |
| IUPAC-Name | 2,2,3,3,4,4,4-heptadeuteriobutanoyl chloride |
| Molekulargewicht (g/mol) | 113.594 |
| Formelmasse | 113.062 g/mol |
| Mehr anzeigen |