Learn More
Cyclopentane-d9, CDN
Artikelnummer. 30321048
Change view
Click to view available options
Menge:
0.25 g
0.5 g
Packungsgröße:
0.25 Gramm
0.50 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
30321048 0.5 g 0.50 Gramm
30320302 0.25 g 0.25 Gramm
2 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30321048
Marke: CDN CDND37560.5G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyclopentane-D9
CAS 80862-68-6
Summenformel C5 D9 H
Menge 0.5 g
Synonym Cyclopentane-d9 (6 CI, 9 CI), Cyclopentane-D9
InChI-Formel InChI=1 S/C5H10/c1-2-4-5-3-1/h1-5H2/i1D,2D2,3D2,4D2,5D2
SMILES [2 H]C1C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C1([2 H])[2 H]
IUPAC-Name 1,1,2,2,3,3,4,4,5-nonadeuteriocyclopentane
Molekulargewicht (g/mol) 79.1884
Formelmasse 79.1347 g/mol
Reinheit (%) 98 atom % D, min 98% Chemical Purity