Learn More
Cyclopentene-d8, CDN
Artikelnummer. 30312768
Click to view available options
Menge:
0.25 g
0.5 g
Packungsgröße:
0.25 Gramm
0.50 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30312768
Marke: CDN CDND08200.5G
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material Cyclopentene-D8
CAS 6611-46-7
Summenformel C5 D8
Menge 0.5 g
Synonym Cyclopentene-d8 (7 CI, 8 CI, 9 CI, ACI), Cyclopentene-D8
InChI-Formel InChI=1 S/C5H8/c1-2-4-5-3-1/h1-2 H,3-5H2/i1D,2 D,3D2,4D2,5D2
SMILES [2 H]C1=C([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C1([2 H])[2 H]
IUPAC-Name 1,2,3,3,4,4,5,5-octadeuteriocyclopentene
Molekulargewicht (g/mol) 76.1663
Formelmasse 76.1128 g/mol
Reinheit (%) 98 atom % D, min 98% Chemical Purity