Learn More
Cyclopropane-1-d1-carboxylic Acid, CDN
Artikelnummer. 30320802
Click to view available options
Menge:
0.5 g
1 g
Packungsgröße:
0.50 Gramm
1 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30320802
Marke: CDN CDND14010.5G
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyclopropanecarboxylic Acid-1-D
CAS 19136-94-8
Summenformel C4 D H5 O2
Menge 0.5 g
Synonym Cyclopropane-1-d-carboxylic acid (8 CI, 9 CI), Cyclopropanecarboxylic acid-1-D
InChI-Formel InChI=1 S/C4H6O2/c5-4(6)3-1-2-3/h3H,1-2H2,(H,5,6)/i3D
SMILES [2 H]C1(CC1)C(=O)O
IUPAC-Name 1-deuteriocyclopropane-1-carboxylic acid
Molekulargewicht (g/mol) 87.0954
Formelmasse 87.0431 g/mol
Reinheit (%) 98 atom % D, min 98% Chemical Purity