Learn More
Decanoic-9,9,10,10,10-d5 Acid, CDN
Artikelnummer. 30321741
Click to view available options
Menge:
0.25 g
0.5 g
Packungsgröße:
0.25 Gramm
0.50 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30321741
Marke: CDN CDND53950.5G
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Decanoic-9,9,10,10,10-d5 Acid
CAS 1219803-00-5
Summenformel C10 D5 H15 O2
Menge 0.5 g
Synonym 9,9,10,10,10-Pentadeuteriodecanoic acid, Decanoic acid-9,9,10,10,10-d5
InChI-Formel InChI=1 S/C10H20O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10(11)12/h2-9H2,1H3,(H,11,12)/i1D3,2D2
SMILES [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])CCCCCCCC(=O)O
IUPAC-Name 9,9,10,10,10-pentadeuteriodecanoic acid
Molekulargewicht (g/mol) 177.3
Formelmasse 177.1777 g/mol
Reinheit (%) 98 atom % D, min 98% Chemical Purity