Learn More
DL-Phenylalanine-2-d1, CDN
Click to view available options
Menge:
0.25 g
0.5 g
Packungsgröße:
0.25 Gramm
0.50 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | DL-Phenylalanine-D (propanoic-2-D) |
| CAS | 14246-24-3 |
| Summenformel | C9 D H10 N O2 |
| Menge | 0.5 g |
| Synonym | Phenylalanine-α-d (9 CI, ACI), DL-Phenylalanine-α-d (ZCI), Alanine-2-d, phenyl-, DL- (8 CI), DL-Phenylalanine-2-d1, DL-Phenylalanine-D (propanoic-2-D) |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C9H11NO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8 H,6,10H2,(H,11,12)/i8D |
| SMILES | [2 H]C(N)(Cc1ccccc1)C(=O)O |
| IUPAC-Name | 2-amino-2-deuterio-3-phenylpropanoic acid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 166.1953 |
| Formelmasse | 166.0853 g/mol |
| Mehr anzeigen |