missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Dodecanoic-12,12,12-d3 Acid, CDN
Click to view available options
Menge:
0.5 g
1 g
Packungsgröße:
0.50 Gramm
1 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Lauric Acid-d3 |
| CAS | 79050-22-9 |
| Summenformel | C12 D3 H21 O2 |
| Menge | 0.5 g |
| Synonym | Dodecanoic-12,12,12-d3 Acid, Lauric-12,12,12-d3 Acid, Dodecanoic-12,12,12-d3 acid (9 CI), Lauric-12,12,12-d3 acid (6 CI), [12,12,12-2H3]Dodecanoic acid, Dodecanoic acid-12,12,12-d3, Lauric acid-12,12,12-d3 |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C12H24O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12(13)14/h2-11H2,1H3,(H,13,14)/i1D3 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])CCCCCCCCCCC(=O)O |
| IUPAC-Name | 12,12,12-trideuteriododecanoic acid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 203.34 |
| Formelmasse | 203.1965 g/mol |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur