missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ethyl-d5-amine HCl, CDN

Artikelnummer. 30312165
Change view
Click to view available options
Menge:
0.5 g
1 g
Packungsgröße:
0.50 Gramm
1 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
30312165 0.5 g 0.50 Gramm
30322409 1 g 1 Gramm
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.

Artikelnummer. 30312165

Marke: CDN CDND00160.5G

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.

Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Ethyl-D5-Amine Hydrochloride
CAS 284474-81-3
Summenformel C2 D5 H2 N . Cl H
Menge 0.5 g
Synonym Ethylamine-d5 Hydrochloride, Ethyl-d5-amine HCl
InChI-Formel InChI=1 S/C2H7N.ClH/c1-2-3;/h2-3H2,1H3;1 H/i1D3,2D2;
SMILES Cl.[2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])N
IUPAC-Name 1,1,2,2,2-pentadeuterioethanamine;hydrochloride
Molekulargewicht (g/mol) 86.58
Formelmasse 86.0659 g/mol
Reinheit (%) 99 atom % D, min 98% Chemical Purity
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.