missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hexanedioic-d8 Acid, CDN
Click to view available options
Menge:
0.25 g
0.5 g
Packungsgröße:
0.25 Gramm
0.50 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Hexanedioic Acid-D8 |
| CAS | 52089-65-3 |
| Summenformel | C6 D8 H2 O4 |
| Menge | 0.5 g |
| Synonym | Hexanedioic-d8 acid (9 CI, ACI), Adipic-d8 acid (6 CI), Hexanedioic-2,2,3,3,4,4,5,5-d8 acid, Hexanedioic acid-D8, Adipic Acid-d8 |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C6H10O4/c7-5(8)3-1-2-4-6(9)10/h1-4H2,(H,7,8)(H,9,10)/i1D2,2D2,3D2,4D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])(C(=O)O)C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C(=O)O |
| IUPAC-Name | 2,2,3,3,4,4,5,5-octadeuteriohexanedioic acid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 154.1905 |
| Formelmasse | 154.1081 g/mol |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur