Learn More
Hexanenitrile-6,6,6-d3, CDN
Artikelnummer. 30314552
Click to view available options
Menge:
0.25 g
0.5 g
Packungsgröße:
0.25 Gramm
0.50 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30314552
Marke: CDN CDND69310.5G
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hexanenitrile-6,6,6-D3
CAS 1219805-03-4
Summenformel C6 D3 H8 N
Menge 0.5 g
Synonym Hexanenitrile-6,6,6-D3, 1-Cyanopentane-5,5,5-d3
InChI-Formel InChI=1 S/C6H11N/c1-2-3-4-5-6-7/h2-5H2,1H3/i1D3
SMILES [2 H]C([2 H])([2 H])CCCCC#N
IUPAC-Name 6,6,6-trideuteriohexanenitrile
Molekulargewicht (g/mol) 100.1767
Formelmasse 100.108 g/mol
Reinheit (%) 98 atom % D, min 98% Chemical Purity