missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
L-Alanine-N,N,O-d3, CDN
Click to view available options
Menge:
0.5 g
1 g
Packungsgröße:
0.50 Gramm
1 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | L-Alanine-N,N,O-D3 |
| CAS | 19470-97-4 |
| Summenformel | C3 D3 H4 N O2 |
| Menge | 0.5 g |
| Synonym | L-Alanine-N,N,1-d3 (9 CI, ACI), Alanine-N,N,1-d3, L- (8 CI), L-Alanine-N,N,O-d3, L-Alanine-N,N,O-D3, (2 S)-2-Aminopropanoic-N,N,O-d3 acid |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)/t2-/m0/s1/i/hD3 |
| SMILES | [2 H]OC(=O)[C@H](C)N([2 H])[2 H] |
| IUPAC-Name | deuterio (2 S)-2-(dideuterioamino)propanoate |
| Molekulargewicht (g/mol) | 92.1117 |
| Formelmasse | 92.0665 g/mol |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur