Learn More
L-Isoleucine-2-d1, CDN
Artikelnummer. 30321490
Click to view available options
Menge:
0.25 g
0.5 g
Packungsgröße:
0.25 Gramm
0.50 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30321490
Marke: CDN CDND63530.5G
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Isoleucine-2-d1
CAS 127290-60-2
Summenformel C6 D H12 N O2
Menge 0.5 g
Synonym L-Isoleucine-2-d1, L-Isoleucine-2-d (9 CI, ACI), L-Isoleucine-2-D, (2 S,3 S)-2-Amino-3-methylpentanoic-2-d acid
InChI-Formel InChI=1 S/C6H13NO2/c1-3-4(2)5(7)6(8)9/h4-5 H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t4-,5-/m0/s1/i5D
SMILES [2 H][C@](N)([C@@H](C)CC)C(=O)O
IUPAC-Name (2 S,3 S)-2-amino-2-deuterio-3-methylpentanoic acid
Molekulargewicht (g/mol) 132.179
Formelmasse 132.101 g/mol
Reinheit (%) 98 atom % D, min 98% Chemical Purity