missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
L-Leucine-d3-N-t-BOC H2O (methyl-d3), CDN
Click to view available options
Menge:
0.25 g
0.5 g
Packungsgröße:
0.25 Gramm
0.50 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-leucine-5,5,5-D3 Hydrate |
| CAS | 203645-42-5 |
| Summenformel | C11 D3 H18 N O4 . H2 O |
| Menge | 0.5 g |
| Synonym | L-Leucine-5,5,5-d3, N-[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]-, monohydrate (9 CI), (S)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-4-methylpentanoic-5,5,5-d3 acid hydrate, N-[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]-L-leucine-5,5,5-d3 hydrate, (2 S)-4-Methyl-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]pentanoic-5,5,5-d3 acid monohydrate, L-Boc leucine-d3 hydrate, N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-leucine-5,5,5-D3 hydrate, N-Boc-L-leucine-d3 hydrate, tert-Butoxycarbonyl-L-leucine-d3 hydrate |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C11H21NO4.H2O/c1-7(2)6-8(9(13)14)12-10(15)16-11(3,4)5;/h7-8 H,6H2,1-5H3,(H,12,15)(H,13,14);1H2/t8-;/m0./s1/i1D3;/t7?,8-; |
| SMILES | O.[2 H]C([2 H])([2 H])C(C)C[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)O |
| IUPAC-Name | (2 S)-5,5,5-trideuterio-4-methyl-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]pentanoic acid;hydrate |
| Molekulargewicht (g/mol) | 252.3225 |
| Formelmasse | 252.1765 g/mol |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur