missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
n-Hexyl-2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-d11-triphenylphosphonium Bromide, CDN
Click to view available options
Menge:
0.5 g
1 g
Packungsgröße:
0.50 Gramm
1 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Hexyltriphenylphosphonium-D11 (hexyl-2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-D11) Bromide |
| Summenformel | C24 D11 H17 P . Br |
| Menge | 0.5 g |
| Synonym | Hexyl-2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-d11-triphenylphosphonium bromide, Hexyltriphenylphosphonium-D11 (hexyl-2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-D11) bromide, n-Hexyl-2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-d11-triphenylphosphonium bromide |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C24H28P.BrH/c1-2-3-4-14-21-25(22-15-8-5-9-16-22,23-17-10-6-11-18-23)24-19-12-7-13-20-24;/h5-13,15-20 H,2-4,14,21H2,1H3;1 H/q+1;/p-1/i1D3,2D2,3D2,4D2,14D2; |
| SMILES | [Br-].[2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3 |
| IUPAC-Name | triphenyl(2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-undecadeuteriohexyl)phosphanium;bromide |
| Molekulargewicht (g/mol) | 438.425 |
| Formelmasse | 437.18 g/mol |
| Reinheit (%) | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur