Learn More
n-Octyl-1,1-d2 Alcohol, CDN
Artikelnummer. 30322634
Click to view available options
Menge:
0.5 g
1 g
Packungsgröße:
0.50 Gramm
1 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30322634
Marke: CDN CDND50550.5G
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Octanol-1,1-D2
CAS 78510-02-8
Summenformel C8 D2 H16 O
Menge 0.5 g
Synonym 1-Octan-1,1-d2-ol (9 CI, ACI), 1-Octanol-1,1-D2, n-Octyl-1,1-d2 alcohol
InChI-Formel InChI=1 S/C8H18O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h9H,2-8H2,1H3/i8D2
SMILES [2 H]C([2 H])(O)CCCCCCC
IUPAC-Name 1,1-dideuteriooctan-1-ol
Molekulargewicht (g/mol) 132.24
Formelmasse 132.148 g/mol
Reinheit (%) 99 atom % D, min 98% Chemical Purity