Learn More
n-Octylbenzene-d22, CDN
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Octylbenzene-D22 |
| CAS | 1219799-28-6 |
| Summenformel | C14 D22 |
| Menge | 0.5 g |
| Synonym | Octylbenzene-d22, Perdeuterooctylbenzene, 1-(Phenyl-d5)octane-d17, n-Octylbenzene-d22 |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C14H22/c1-2-3-4-5-6-8-11-14-12-9-7-10-13-14/h7,9-10,12-13 H,2-6,8,11H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7 D,8D2,9 D,10 D,11D2,12 D,13 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(c([2 H])c1[2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC-Name | 1,2,3,4,5-pentadeuterio-6-(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecadeuteriooctyl)benzene |
| Molekulargewicht (g/mol) | 212.46 |
| Formelmasse | 212.31 g/mol |
| Mehr anzeigen |