Learn More
Nitroethane-d5, CDN
Click to view available options
Menge:
0.25 g
0.5 g
Packungsgröße:
0.25 Gramm
0.50 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Nitroethane-D5 |
| CAS | 57817-88-6 |
| Summenformel | C2 D5 N O2 |
| Menge | 0.5 g |
| Synonym | Ethane-d5, nitro- (9 CI), Nitroethane-d5, 1-Nitroethane-1,1,2,2,2-d5 |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C2H5NO2/c1-2-3(4)5/h2H2,1H3/i1D3,2D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-Name | 1,1,1,2,2-pentadeuterio-2-nitroethane |
| Molekulargewicht (g/mol) | 80.0974 |
| Formelmasse | 80.0634 g/mol |
| Mehr anzeigen |