Learn More
p-Toluidine-d9, CDN
Artikelnummer. 30326011
Change view
Click to view available options
Menge:
0.5 g
1 g
Packungsgröße:
0.50 Gramm
1 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
30326011 0.5 g 0.50 Gramm
30322364 1 g 1 Gramm
2 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30326011
Marke: CDN CDND53450.5G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methylaniline D9
CAS 352431-23-3
Summenformel C7 D9 N
Menge 0.5 g
Synonym Benzen-2,3,5,6-d4-amine-d2, 4-(methyl-d3)- (9 CI), 4-(Methyl-d3)benzen-2,3,5,6-d4-amine-d2, 4-Toluidine-d9, p-Toluidine-d9, 4-Methylaniline-D9, 4-Methylaniline D9, p-Toluidine D9
InChI-Formel InChI=1 S/C7H9N/c1-6-2-4-7(8)5-3-6/h2-5 H,8H2,1H3/i1D3,2 D,3 D,4 D,5 D/hD2
SMILES [2 H]N([2 H])c1c([2 H])c([2 H])c(c([2 H])c1[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H]
IUPAC-Name N,N,2,3,5,6-hexadeuterio-4-(trideuteriomethyl)aniline
Molekulargewicht (g/mol) 116.209
Formelmasse 116.13 g/mol
Reinheit (%) 98 atom % D, min 98% Chemical Purity