missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Piperazine-2,2,3,3,5,5,6,6-d8, CDN
Click to view available options
Menge:
0.5 g
1 g
Packungsgröße:
0.50 Gramm
1 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Piperazine-2,2,3,3,5,5,6,6-d8 |
| CAS | 134628-42-5 |
| Summenformel | C4 D8 H2 N2 |
| Menge | 0.5 g |
| Synonym | Piperazine-2,2,3,3,5,5,6,6-d8 (9 CI, ACI), 2,2,3,3,5,5,6,6-Octadeuteriopiperazine, Piperazine-d8, Piperazine-D8 |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C4H10N2/c1-2-6-4-3-5-1/h5-6 H,1-4H2/i1D2,2D2,3D2,4D2 |
| SMILES | [2 H]C1([2 H])NC([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])NC1([2 H])[2 H] |
| IUPAC-Name | 2,2,3,3,5,5,6,6-octadeuteriopiperazine |
| Molekulargewicht (g/mol) | 94.19 |
| Formelmasse | 94.1346 g/mol |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur