Learn More
Pyrrole-2,3,4,5-d4, CDN
Artikelnummer. 30324199
Click to view available options
Menge:
0.5 g
1 g
Packungsgröße:
0.50 Gramm
1 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30324199
Marke: CDN CDND14340.5G
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pyrrole-2,3,4,5-D4
CAS 17767-94-1
Summenformel C4 D4 H N
Menge 0.5 g
Synonym 1 H-Pyrrole-2,3,4,5-d4 (9 CI, ACI), Pyrrole-2,3,4,5-d4 (6 CI, 8 CI), Pyrrole-d4, Pyrrole-2,3,4,5-D4
InChI-Formel InChI=1 S/C4H5N/c1-2-4-5-3-1/h1-5 H/i1D,2 D,3 D,4 D
SMILES [2 H]c1[nH]c([2 H])c([2 H])c1[2 H]
IUPAC-Name 2,3,4,5-tetradeuterio-1 H-pyrrole
Molekulargewicht (g/mol) 71.114
Formelmasse 71.067 g/mol
Reinheit (%) 98 atom % D, min 98% Chemical Purity