missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Quinoxaline-5,6,7,8-d4, CDN

Artikelnummer. 30317401
Click to view available options
Menge:
0.25 g
0.5 g
Packungsgröße:
0.25 Gramm
0.50 Gramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.

Artikelnummer. 30317401

Marke: CDN CDND10330.5G

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.

Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Quinoxaline-5,6,7,8-D4
CAS 64252-08-0
Summenformel C8 D4 H2 N2
Menge 0.5 g
Synonym Quinoxaline-5,6,7,8-d4 (9 CI), 1,4-Benzodiazine-5,6,7,8-d4, 1,4-Diazanaphthalene--5,6,7,8-d4, Quinoxaline-d4
InChI-Formel InChI=1 S/C8H6N2/c1-2-4-8-7(3-1)9-5-6-10-8/h1-6 H/i1D,2 D,3 D,4 D
SMILES [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c2nccnc2c1[2 H]
IUPAC-Name 5,6,7,8-tetradeuterioquinoxaline
Molekulargewicht (g/mol) 134.1713
Formelmasse 134.0782 g/mol
Reinheit (%) 98 atom % D, min 98% Chemical Purity
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt