Learn More
Sodium 2-Keto-3-methyl-d3-butyrate-3,4,4,4-d4, CDN
Click to view available options
Menge:
0.5 g
1 g
Packungsgröße:
0.50 Gramm
1 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Sodium 3-Methyl-2-oxobutanoate-D7 |
| CAS | 2483831-46-3 |
| Summenformel | C5 D7 O3 . Na |
| Menge | 0.5 g |
| Synonym | Butanoic-3,4,4,4-d4 acid, 3-(methyl-d3)-2-oxo-, sodium salt (1:1) (ACI), Sodium α-ketoisovalerate-d7, Sodium 3-methyl-2-oxobutanoate-D7, Sodium dimethylpyruvate-d7, Sodium α-ketovaline-d7, 3-(Methyl-d3)-2-oxobutyric-3,4,4,4-d4 acid sodium salt, 3-(Methyl-d3)-2-oxobutanoic-3,4,4,4-d4 acid sodium salt |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C5H8O3.Na/c1-3(2)4(6)5(7)8;/h3H,1-2H3,(H,7,8);/q;+1/p-1/i1D3,2D3,3 D; |
| SMILES | [Na+].[2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])(C(=O)C(=O)[O-])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC-Name | sodium;3,4,4,4-tetradeuterio-2-oxo-3-(trideuteriomethyl)butanoate |
| Molekulargewicht (g/mol) | 145.14 |
| Formelmasse | 145.073 g/mol |
| Mehr anzeigen |