missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Toluene-4-d1, CDN
Click to view available options
Menge:
0.25 g
0.5 g
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Toluene-4-D |
| CAS | 4409-83-0 |
| Summenformel | C7 D H7 |
| Menge | 0.5 g |
| Synonym | Benzene-d, 4-methyl- (9 CI, ACI), 4-Methylbenzene-d (ACI), Toluene-p-d (7 CI, 8 CI), p-Deuteriotoluene, Toluene-4-d, Toluene-4-D |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C7H8/c1-7-5-3-2-4-6-7/h2-6 H,1H3/i2D |
| SMILES | [2 H]c1ccc(C)cc1 |
| IUPAC-Name | 1-deuterio-4-methylbenzene |
| Molekulargewicht (g/mol) | 93.145 |
| Formelmasse | 93.069 g/mol |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur