Learn More
Tridecanoic-2,2-d2 Acid, CDN
Artikelnummer. 30321471
Click to view available options
Menge:
0.5 g
1 g
Packungsgröße:
0.50 Gramm
1 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30321471
Marke: CDN CDND34710.5G
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tridecanoic-2,2-D2 Acid
CAS 64118-44-1
Summenformel C13 D2 H24 O2
Menge 0.5 g
Synonym Tridecanoic-2,2-d2 acid (9 CI), Tridecanoic acid-d2, Tridecylic-α,α-d2 acid, Tridecanoic-2,2-D2 acid
InChI-Formel InChI=1 S/C13H26O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13(14)15/h2-12H2,1H3,(H,14,15)/i12D2
SMILES [2 H]C([2 H])(CCCCCCCCCCC)C(=O)O
IUPAC-Name 2,2-dideuteriotridecanoic acid
Molekulargewicht (g/mol) 216.357
Formelmasse 216.206 g/mol
Reinheit (%) 98 atom % D, min 98% Chemical Purity