Learn More
KGW Isotherm™ Leinenbeutel für großes Dewar-Isolier- gefäß, Typ 34/134
Click to view available options
Produkttyp:
Leinenbeutel
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Leinen |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Lagerung und Transport von temperaturempfindlichen Gütern, geeignet als Isolierkolben |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | For use with 34 C/CAL (28 L) dewar vessels |
| Produkttyp | Leinenbeutel |