Learn More
1,1,1,2,2-Pentafluor-3-Iodpropan, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11317516
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Unit Size:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
11317516 5 g 5 Gramm
11307516 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11317516 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. L11047.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-10-2026
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 354-69-8 | C3H2F5I | 259.945 g/mol
1,1,1,2,2-Pentafluoro-3-iodopropane is used to produce 1,1,1,2,2-pentafluoro-propane by heating. It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals and agrochemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,1,1,2,2-Pentafluor-3-iodopropan wird zur Herstellung von 1,1,1,2,2-pentafluorpropan durch Erhitzen verwendet. Es ist ein wichtiger Rohstoff und ein Zwischenprodukt bei der organischen Synthese sowie in Pharmazeutika und Agrochemikalien.
Löslichkeit
Nicht wasserlöslich.
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Empfindlich gegenüber Licht. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 354-69-8
Summenformel C3H2F5I
Molekulargewicht (g/mol) 259.945
MDL-Nummer MFCD00039405
InChI-Schlüssel HENALDZJQYAUBN-UHFFFAOYSA-N
Synonym pentafluoropropyl iodide, 2,2,3,3,3-pentafluoropropyl iodide, propane, 1,1,1,2,2-pentafluoro-3-iodo, 1h,1h-pentafluoropropyl iodide, 1-iodo-2,2,3,3,3-pentafluoropropane, acmc-1cmxs, cf3cf2ch2i, 2,3,3,3-pentafluoropropyl iodide, 3-iodo-1,1,1,2,2-pentafluoropropane, propane,1,1,2,2-pentafluoro-3-iodo
PubChem CID 67721
IUPAC-Name 1,1,1,2,2-Pentafluor-3-Iodpropan
SMILES C(C(C(F)(F)F)(F)F)I
Specifications
Chemischer Name oder Material 1,1,1,2,2-Pentafluoro-3-iodopropane
Siedepunkt 70°C to 71°C
Brechungsindex 1.373
Menge 5 g
Beilstein 1700278
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 259.95
Reinheit (%) 96%