Learn More
1,1'-[1,2-Ethandiylbis(oxy)]bis[5-methyl-2-nitrobenzol], TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1,1'-[1,2-Ethanediylbis(oxy)]bis[5-methyl-2-nitro-benzene] |
| CAS | 96315-06-9 |
| Summenformel | C16 H15 N . C4 H4 O4 |
| Menge | 2.5 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C16H15N.C4H4O4/c1-16-13-8-4-2-6-11(13)10-15(17-16)12-7-3-5-9-14(12)16;5-3(6)1-2-4(7)8/h2-9,15,17H,10H2,1H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-/t15?,16-;/m0./s1 |
| SMILES | C[C@]12NC(Cc3ccccc13)c4ccccc24.OC(=O)\C=C/C(=O)O |
| IUPAC-Name | (Z)-But-2-endisäure;(1S)-1-Methyl-16-azatetracyclo[7.6.1.02,7.010,15]hexadeca-2(7),3,5,10(15),11,13-hexaen |
| Molekulargewicht (g/mol) | 337.369 |
| Formelmasse | 337.131 |