Learn More
1,1'-[1,2-Ethandiylbis(oxy)]bis[5-methyl-2-nitrobenzol], TRC
Artikelnummer. 30388553
Change view
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30388553 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30388553 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE890155500MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,1'-[1,2-Ethanediylbis(oxy)]bis[5-methyl-2-nitro-benzene]
CAS 96315-06-9
Summenformel C16 H15 N . C4 H4 O4
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C16H15N.C4H4O4/c1-16-13-8-4-2-6-11(13)10-15(17-16)12-7-3-5-9-14(12)16;5-3(6)1-2-4(7)8/h2-9,15,17H,10H2,1H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-/t15?,16-;/m0./s1
SMILES C[C@]12NC(Cc3ccccc13)c4ccccc24.OC(=O)\C=C/C(=O)O
IUPAC-Name (Z)-But-2-endisäure;(1S)-1-Methyl-16-azatetracyclo[7.6.1.02,7.010,15]hexadeca-2(7),3,5,10(15),11,13-hexaen
Molekulargewicht (g/mol) 337.369
Formelmasse 337.131