Learn More
1,1,1,3,11,13,13,13-Octachlorotridecan, TRC
Artikelnummer. 30008322
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
25 mg
50 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
5 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30008322 25 mg 25 Milligramm
30007197 5 mg 5 Milligramm
30007276 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30008322 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCO23361325MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 865306-24-7
Summenformel C13 H20 Cl8
Molekulargewicht (g/mol) 459.92
Synonym Tridecane, 1,1,1,3,11,13,13,13-octachloro- (9CI, ACI), 1,1,1,3,11,13,13,13-Octachlorotridecane (ACI)
IUPAC-Name 1,1,1,3,11,13,13,13-Oktachlorotridekan
SMILES ClC(CCCCCCCC(Cl)CC(Cl)(Cl)Cl)CC(Cl)(Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,1,1,3,11,13,13,13-Octachlorotridecane
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C13H20Cl8/c14-10(8-12(16,17)18)6-4-2-1-3-5-7-11(15)9-13(19,20)21/h10-11H,1-9H2
Formelmasse 455.9073