Learn More
1,1,1,3,3,3-Hexafluor-2-methoxypropan, Mikromol™
Description
1,1,1,3,3,3-Hexafluor-2-methoxypropan
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-methoxy-propane |
| CAS | 13171-18-1 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-methoxy-propane |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C4 H4 F6 O |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
| Synonym | 0Sevoflurane Related Compound B, Sevoflurane Impurity B |
| InChI-Formel | InChI=1S/C4H4F6O/c1-11-2(3(5,6)7)4(8,9)10/h2H,1H3 |
| SMILES | COC(C(F)(F)F)C(F)(F)F |
| IUPAC-Name | 1,1,1,3,3,3-Hexafluor-2-methoxypropan |
| Show More |