Learn More
1,1,1,3,3,3-Hexafluor-2-Propanol, TRC
Artikelnummer. 17992775
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
500 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17992775 25 g 25 Gramm
17952775 500 g 500 Gramm
17912345 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17992775 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH29388025G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 920-66-1
Summenformel C3 H2 F6 O
Molekulargewicht (g/mol) 168.04
Synonym 2-Propanol, 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-, 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol, 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-hydroxypropane, 1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropanol, 1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropyl alcohol, 1,1,1,3,3,3-Hexafluoropropane-2-ol, 1,1,1,3,3,3-Hexafluoropropanol, 2,2,2-Trifluoro-1-(trifluoromethyl)ethanol, Bis(trifluoromethyl)methanol, HFIP, Hexafluoroisopropanol, Hexafluoroisopropyl alcohol, NSC 96336, 2H-Perfluoro-2-propanol
IUPAC-Name 1,1,1,3,3,3-Hexafluorpropan-2-ol
SMILES OC(C(F)(F)F)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propanol
Menge 25 g
InChI-Formel InChI=1S/C3H2F6O/c4-2(5,6)1(10)3(7,8)9/h1,10H
Formelmasse 168.001