Learn More
1,1,1,3,3,3-Hexafluoroaceton-Sesquihydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10591491 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10591491 25 g Kunststoffflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10591491 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 269970250
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,1,1,3,3,3-Hexafluoroacetone sesquihydrate
Namenshinweis 98%
CAS 13098-39-0
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 18°C to 21°C
Farbe Bernstein oder Gelb
Dichte 1.6900g/mL
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min
Verpackung Kunststoffflasche
Summenformel 1·5 H2O
Brechungsindex 1.3060 to 1.311
MDL-Nummer MFCD06800792
Menge 25 g
Relative Dichte 1.69
Synonym hexafluoroacetone sesquihydrate, unii-cu1noz8ps6, ccris 4653, acetone, hexafluoro-, sesquihydrate, hexafluoro-2-propanone sesquihydrate, cu1noz8ps6, 2-propanone, hexafluoro-, sesquihydrate, 1,1,1,3,3,3-hexafluoroacetone sesquihydrate, 2-propanone, 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-, hydrate 2:3, hexafluoroacetone 1.5-hydrate
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol and ether
InChI-Schlüssel VAIZVCMDJPBJCM-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(=O)(C(F)(F)F)C(F)(F)F.C(=O)(C(F)(F)F)C(F)(F)F.O.O.O
IUPAC-Name 1,1,1,3,3,3-Hexafluorpropan-2-on;Trihydrat
Molekulargewicht (g/mol) 193.05
PubChem CID 3032602
Viskosität 0.67 mPa.s (38°C)
Formelmasse 193.05
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,1,1,3,3,3-Hexafluoroacetone sesquihydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H310-Lebensgefahr bei Hautkontakt.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H361fd-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.