Learn More
1,1,1,3,3,3-Hexafluoraceton-Trideuterat, 99.5 % (isotopisch)
Artikelnummer. 15466445
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 15466445
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 042290.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,1,1,3,3,3-Hexafluoroacetone trideuterate
Physikalische Form Flüssig
Namenshinweis Isotopic
Dichte 1.71 g/mL
Empfindlichkeit Moisture
Menge 10 g
CAS 109640-39-3
Schmelzpunkt 21°C
Summenformel C15H16F30O13
MDL-Nummer MFCD09953659,MFCD09953659,MFCD00149064
UN-Nummer UN2552
Synonym hexafluoroacetone deuterate 95.0atom%d
InChI-Schlüssel MXXAOJTWEBEIPQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.FC(F)(F)C(=O)C(F)(F)F.FC(F)(F)C(=O)C(F)(F)F.FC(F)(F)C(=O)C(F)(F)F.FC(F)(F)C(=O)C(F)(F)F.FC(F)(F)C(=O)C(F)(F)F
IUPAC-Name Pentakis(Hexafluoropropan-2-on)-Oktahydrat
Molekulargewicht (g/mol) 974.23
PubChem CID 131844136
Formelmasse 226.10 (166.02 Anhydrous)
Reinheit (%) 99.5%