Learn More
1,1,1,3,3,3-Hexafluorisopropanol, >99 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11413801 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mL
25 ml
100 ml
Packungsgröße:
100 Milliliter
25 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
11413801 5 mL -
11423801 25 ml 25 Milliliter
11433801 100 ml 100 Milliliter
3 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus Anhang I der EU-Verordnung Nr. 517/2014 über fluorierte Treibhausgase. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 11413801
Marke: MP Biomedicals 0215124505
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus Anhang I der EU-Verordnung Nr. 517/2014 über fluorierte Treibhausgase. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-Isopropanol is a speciality solvent effective for solubilizing a wide range of polymers, including those that are not soluble in the most common organic solvents.
  • 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-Isopropanol is a speciality solvent effective for solubilizing a wide range of polymers, including those that are not soluble in the most common organic solvents, such as:
    • Polyamides, polyacrylonitriles, polyacetals, polyesters (e.g. polyglycolide), and polyketones.
  • It has also found use in biochemistry to solubilize peptides and to monomerize β-sheet protein aggregates.
  • It can be used as an acid in volatile buffers for ion pair HPLC - mass spectrometry of nucleic acids.
  • 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol was used for preparing hexafluoroalcohol-functionalized methacrylate polymers for lithographic/nanopatterning materials.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 29463-77-2
Summenformel C3H2F6O
Molekulargewicht (g/mol) 168.038
InChI-Schlüssel BYEAHWXPCBROCE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propanol, hexafluoroisopropanol, hfip, hexafluoro-2-propanol, hexafluoroisopropyl alcohol, bis trifluoromethyl methanol, 1,1,1,3,3,3-hexafluoroisopropanol, 2h-hexafluoroisopropanol, 2-propanol, 1,1,1,3,3,3-hexafluoro, 1,1,1,3,3,3-hexafluoroisopropyl alcohol
PubChem CID 13529
ChEBI CHEBI:63104
IUPAC-Name 1,1,1,3,3,3-Hexafluorpropan-2-ol
SMILES C(C(F)(F)F)(C(F)(F)F)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-isopropanol
Namenshinweis For GC analysis
Farbe Farblos
Dichte 1.62 g/mL
Prozentgehaltsbereich ≥99%
Menge 5 mL
Formelmasse 168.04
Reinheit (%) 0.9969
Physikalische Form Flüssigkeit
Sofern nicht anders angegeben, sind die Produkte von MP Biomedical nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung am Menschen bestimmt. Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Kundendienst.