Learn More
1,1,1,3,3,3-Hexafluorisopropanol-d2, für die NMR-Spektroskopie, ≥ 99 Atom-% D, Acros Organics™
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
:
1 mL
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropanol-d2 |
| Dichte | 1.6400 g/mL |
| Relative Dichte | 1.64 |
| Menge | 1 mL |
| CAS | 38701-74-5 |
| Schmelzpunkt | -4.0°C |
| Siedepunkt | 59.0°C |
| Summenformel | C3H2F6O |
| Strukturformel | CF3CD(OD)CF3 |
| MDL-Nummer | MFCD00037559 |
| Mehr anzeigen |