Learn More
1,1,1,3,3,3-Hexafluoropropan-2-ol, 99+ %, für Gaschromatographie, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10161520 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mL
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
25 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10161520 25 mL Bernsteinfarbene Glasflasche 25 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus Anhang I der EU-Verordnung Nr. 517/2014 über fluorierte Treibhausgase. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 10161520 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. H/0285/04
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus Anhang I der EU-Verordnung Nr. 517/2014 über fluorierte Treibhausgase. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Spezifikation
CAS 920-66-1
Schmelzpunkt -4°C
Farbe Farblos
pH 3 to 4
Siedepunkt 59°C
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C3H2F6O
MDL-Nummer 11651
Menge 25 mL
Synonym 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propanol, hexafluoroisopropanol, hfip, hexafluoro-2-propanol, hexafluoroisopropyl alcohol, bis trifluoromethyl methanol, 1,1,1,3,3,3-hexafluoroisopropanol, 2h-hexafluoroisopropanol, 2-propanol, 1,1,1,3,3,3-hexafluoro, 1,1,1,3,3,3-hexafluoroisopropyl alcohol
InChI-Schlüssel BYEAHWXPCBROCE-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(C(F)(F)F)(C(F)(F)F)O
IUPAC-Name 1,1,1,3,3,3-Hexafluorpropan-2-ol
Molekulargewicht (g/mol) 168.038
PubChem CID 13529
ChEBI CHEBI:63104
Formelmasse 168.04g/mol
Dampfdruck 102mmHg at 20°C
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1C
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H361d-Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.