Learn More
1,1,1,3,3,3-Hexafluorpropan-2-ol, Mikromol™
Artikelnummer. 17933836
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17933836 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17933836 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM3315.010100
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
1,1,1,3,3,3-Hexafluorpropan-2-ol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propanol
CAS 920-66-1
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propanol
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C3 H2 F6 O
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym 2-Propanol, 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-, 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-hydroxypropane, 1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropanol, 1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropyl alcohol, 1,1,1,3,3,3-Hexafluoropropane-2-ol, 1,1,1,3,3,3-Hexafluoropropanol, 2,2,2-Trifluoro-1-(trifluoromethyl)ethanol, Bis(trifluoromethyl)methanol, HFIP, Hexafluoroisopropanol, Hexafluoroisopropyl alcohol, NSC 96336, Sevoflurane Related Compound, Sevoflurane Impurity C
InChI-Formel InChI=1S/C3H2F6O/c4-2(5,6)1(10)3(7,8)9/h1,10H
SMILES OC(C(F)(F)F)C(F)(F)F
IUPAC-Name 1,1,1,3,3,3-Hexafluorpropan-2-ol
Molekulargewicht (g/mol) 168.04
Menge 100 mg
Formelmasse 168,001 g/mol