Learn More
1,1'-(1,4-Phenylen)bis-Ethanon, TRC
Artikelnummer. 30421551
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30421551 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30421551 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP997790250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,4-Diacetylbenzene
CAS 1009-61-6
Summenformel C10 H10 O2
Menge 250 mg
Synonym Benzene, p-diacetyl- (6CI,8CI), 1,1'-(1,4-Phenylene)bis[ethanone], 1,1'-(1,4-Phenylene)bis(ethan-1-one), 1,1'-(1,4-Phenylene)diethanone, 1,4-Diacetylbenzene, 1-(4-Acetylphenyl)ethan-1-one, 1-(4-Acetylphenyl)ethanone, 4'-Acetylacetophenone, NSC 295548, p-Acetylacetophenone, p-Diacetylbenzene
InChI-Formel InChI=1S/C10H10O2/c1-7(11)9-3-5-10(6-4-9)8(2)12/h3-6H,1-2H3
SMILES CC(=O)c1ccc(cc1)C(=O)C
IUPAC-Name 1-(4-Acetylphenyl)ethanon
Molekulargewicht (g/mol) 162.185
Formelmasse 162.0681