Learn More
1-(1,1-Dimethylethyl)-3,5-dimethylbenzol, Mikromol™
Artikelnummer. 17961596
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17961596 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17961596 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0089.05
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
1-(1,1-Dimethylethyl)-3,5-dimethylbenzol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-tert-Butyl-m-Xylene
CAS 98-19-1
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 5-tert-Butyl-m-Xylene
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C12 H18
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym Xylometazoline Hydrochloride Imp. B (EP), Xylometazoline Imp. B (EP), 1-(1,1-Dimethylethyl)-3,5-dimethylbenzene, Xylometazoline Hydrochloride Imp. D (EP), Xylometazoline Hydrochloride Impurity D, Xylometazoline Impurity D
InChI-Formel InChI=1S/C12H18/c1-9-6-10(2)8-11(7-9)12(3,4)5/h6-8H,1-5H3
SMILES Cc1cc(C)cc(c1)C(C)(C)C
IUPAC-Name 1-tert-butyl-3,5-dimethylbenzol
Molekulargewicht (g/mol) 162.27
Menge 100 mg
Formelmasse 162,1409 g/mol