Learn More
1-(1,1-Dimethylpropyl)-4-iodbenzol, TRC
Artikelnummer. 30369123
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30369123 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30369123 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD47803550MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(1,1-Dimethylpropyl)-4-iodobenzene
CAS 860556-27-0
Summenformel C11H15I
Menge 50 mg
Synonym 1-tert-Amyl-4-iodo-benzene, 1-(1,1-Dimethylpropyl)-4-iodo-benzene
InChI-Formel InChI=1S/C11H15I/c1-4-11(2,3)9-5-7-10(12)8-6-9/h5-8H,4H2,1-3H3
SMILES CCC(C)(C)c1ccc(I)cc1
IUPAC-Name 1-Iod-4-(2-methylbutan-2-yl)benzol
Molekulargewicht (g/mol) 274.14
Formelmasse 274.0218