Learn More
1,1,1-Trichloro-2-Methyl-2-Propanol-Hemihydrat 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
1,1,1-Trichloro-2-methyl-2-propanol hemihydrate converts benzisoxazole to α-aryloxyisobutyric acid. It forms eutectic with dimethyl sulfone, which is the most suitable media for freeze-drying due to its high solubilizing ability and a good rate of solvent removal.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
1,1,1-Trichloro-2-Methyl-2-Propanol-Hemihydrat wandelt Benzisoxazol in α-Aryloxyisobuttersäure um. Es bildet Eutektikum mit Dimethylsulfon, das aufgrund seiner hohen Löslichkeit und einer ausgezeichneten Lösungsmittelentfernung das am besten geeignete Medium für die Gefriertrocknung ist.
Löslichkeit
Löslich in Ethanol, Äther, Chloroform und Glycerin. Nicht in Wasser löslich
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Kühl und trocken in gut verschlossenen Behältern lagern.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1,1,1-Trichloro-2-methyl-2-propanol hemihydrate |
| Schmelzpunkt | 98°C to 100°C (anhydrous) |
| Siedepunkt | 167°C |
| Flammpunkt | >100°C (212°F) |
| Menge | 25 g |
| Beilstein | 878167 |
| Merck Index | 14,2129 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in ethanol,ether,chloroform,and glycerol. Insoluble in water. |
| Formelmasse | 186.47 (177.46 Anhydrous) |
| Reinheit (%) | 98% |
Sicherheit und Handhabung
- 1,1,1-Trichloro-2-methyl-2-propanol hemihydrate
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- MIXTURE LIST-Enthält: 1,1,1-Trichloro-2-methyl-2-propanol hemihydrate