Learn More
1,1,1-Trichloro-2-Methyl-2-Propanol-Hemihydrat 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11449482
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Conditionnement:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Menge unitSize
11449482 100 g 100 Gramm
11439482 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 11449482 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10181.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 6001-64-5 | C4H11Cl3O2 | 197.48 g/mol
1,1,1-Trichloro-2-methyl-2-propanol hemihydrate converts benzisoxazole to α-aryloxyisobutyric acid. It forms eutectic with dimethyl sulfone, which is the most suitable media for freeze-drying due to its high solubilizing ability and a good rate of solvent removal.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,1,1-Trichloro-2-Methyl-2-Propanol-Hemihydrat wandelt Benzisoxazol in α-Aryloxyisobuttersäure um. Es bildet Eutektikum mit Dimethylsulfon, das aufgrund seiner hohen Löslichkeit und einer ausgezeichneten Lösungsmittelentfernung das am besten geeignete Medium für die Gefriertrocknung ist.
Löslichkeit
Löslich in Ethanol, Äther, Chloroform und Glycerin. Nicht in Wasser löslich
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Kühl und trocken in gut verschlossenen Behältern lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6001-64-5
Summenformel C4H11Cl3O2
Molekulargewicht (g/mol) 197.48
MDL-Nummer MFCD00004461
InChI-Schlüssel HBARVHNVVKZUGS-UHFFFAOYSA-N
Synonym c4h7cl3o.1/2h2o, 1,1,1-trichloro-2-methyl-2-propanol hemihydrate, chlorobutanol hydrogen ion hydrate
PubChem CID 102594540
IUPAC-Name Molekularer Wasserstoff;1,1,1-trichlor-2-methylpropan-2-ol;hydrat
SMILES [HH].CC(C)(C(Cl)(Cl)Cl)O.O
Spécification
Chemischer Name oder Material 1,1,1-Trichloro-2-methyl-2-propanol hemihydrate
Schmelzpunkt 98°C to 100°C (anhydrous)
Siedepunkt 167°C
Flammpunkt >100°C (212°F)
Menge 100 g
Beilstein 878167
Merck Index 14,2129
Löslichkeitsinformationen Soluble in ethanol,ether,chloroform,and glycerol. Insoluble in water.
Formelmasse 186.47 (177.46 Anhydrous)
Reinheit (%) 98%
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.