Learn More
1,1,1-Trichloro-2-Methyl-2-Propanol-Hemihydrat 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10646924 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10646924 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
10051650 500 g Kunststoffflasche 500 Gramm
10147703 2.5 kg Kunststoffflasche 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10646924 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 150301000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 6001-64-5 | 0·5 H2O | 186.47 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6001-64-5
Summenformel 0·5 H2O
Molekulargewicht (g/mol) 186.47
MDL-Nummer MFCD02179352
InChI-Schlüssel HBARVHNVVKZUGS-UHFFFAOYSA-N
Synonym c4h7cl3o.1/2h2o, 1,1,1-trichloro-2-methyl-2-propanol hemihydrate, chlorobutanol hydrogen ion hydrate
PubChem CID 102594540
IUPAC-Name Molekularer Wasserstoff;1,1,1-trichlor-2-methylpropan-2-ol;hydrat
SMILES [HH].CC(C)(C(Cl)(Cl)Cl)O.O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1, 1, 1-Trichloro-2-methyl-2-propanol hemihydrate
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 75°C to 79°C
Farbe Weiß
Siedepunkt 173°C to 175°C
Flammpunkt 100 °C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5 to 102.5% (ex Cl) (Argentometry)
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel 0·5H2O
Menge 100 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 7.7g/L (20°C). Other solubilities: soluble in ethanol,ether,chloroform,glycerol
Formelmasse 186.47
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallines Pulver, Kristalle und/oder Stückchen
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,1,1-Trichloro-2-methyl-2-propanol hemihydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 1,1,1-Trichloro-2-methyl-2-propanol hemihydrate